Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
T2885
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetrametilbenzidina
TMB substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
BM blue, Substrato TMB, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
About This Item
Fórmula linear:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Número CAS:
Peso molecular:
240.34
Beilstein:
2808541
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
product name
3,3′,5,5′-Tetrametilbenzidina, ≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
pf
168-171 °C (lit.)
solubilidade
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
chave InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A 3,3′5,5′-tetrametilenobenzidina foi usada:
  • como suplemento em placa de ágar de Man-Rodosa-Sharpe (MRS), para corar as colônias de lactobacilos de azul na presença de O2
  • como uma solução de substrato para ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática)
  • em um ensaio de atividade de mieloperoxidase para quantificar neutrófilos
A 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) é um substituto não carcinogênico (teste de Ames negativo) para a benzidina adequado como substrato da peroxidase para uso em procedimentos de ELISA. O substrato produz um produto final solúvel de cor azul-clara que pode ser lido espectrofotometricamente em 370 ou 620-650 nm. A reação de TMB pode ser interrompida com H2SO4 2 M (o que resulta em uma cor amarela) e lida em 450 nm. Um reagente sensível e específico para detecção de sangue, teor de hemoglobina, teor de peroxidases.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina/TMB pode ser usada como um cromógeno para aumentar a progressão do produto obtido na reação de peroxidase. Em procedimentos de descontaminação alimentar e ambiental, a TMB pode ser usada no monitoramento de cloro livre disponível (FAC) in situ de desinfetantes à base de clorito.
Embalagem
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Ferrotransferrin and antibody against the transferrin receptor as potential vehicles for drug delivery across the mammalian blood-brain barrier into the central nervous system
Methods in Neurosciences, 21(1), 93-117 (1994)
The CD4+ T cell-mediated IFN-gamma response to Helicobacter infection is essential for clearance and determines gastric cancer risk
Sayi A, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(11), 7085-7101 (2009)
Tetramethylbenzidine method for monitoring the free available chlorine and microbicidal activity of chlorite-based sanitizers under organic-matter-rich environments
Yamaoka H, et al.
Letters in Applied Microbiology, 62(1), 47-54 (2016)
Lactobacillus casei improves resistance to pneumococcal respiratory infection in malnourished mice
Villena J, et al.
The Journal of Nutrition, 135(6), 1462-1469 (2005)
Lactobacilli isolated from vaginal vault of dairy and meat cows during progesteronic stage of estrous cycle
Rodriguez C, et al.
Anaerobe, 17(1), 15-18 (2011)
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.