S7899
Sodium acetate buffer solution
pH 5.2±0.1 (25 °C), for molecular biology, 3 M, 0.2 μm filtered
Sinônimo(s):
Sodium acetate buffer 3M
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
forma
liquid
concentração
3 M
pH
5.2±0.1 (25 °C)
adequação
suitable for DNA precipitation
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
chave InChI
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Sodium Acetate Buffer provider. 5+ decades providing high-quality buffer products that maintain consistent performance for molecular biology .