AEC101
AEC Staining Kit
liquid
Sinônimo(s):
ACE substrate kit
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
uso
sufficient for ≥1,000 tests (150 ml substrate solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
- for developing the extravidin peroxidase antibody in cell-seeded matrice sections using histology and immunohistochemistry methods
- for streptavidin-horseradish peroxidase in peripheral blood mononuclear cells in ex vivo enzyme-linked immunospot (ELISPOT) assay
- for mouse IgG biotinylated secondary antibody in immunohistostaining of epididymal fat pads
Embalagem
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.