A2218
Ácido L-ascórbico
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Ácido L-treoascórbico, Fator antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
99.0-100.5%
forma
solid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
pf
190-194 °C (dec.)
solubilidade
water: soluble 176 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC23A2(9962)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1