699004
L-Ascorbic acid-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
L-Threoascorbic acid-2-13C, Antiscorbutic factor-2-13C, Vitamin C-2-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white to off-white
pf
190-194 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[13C](O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i4+1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-DXEGWCNNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?