A4919
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
protease, none detected
≤1.0 EU/mg endotoxin
perda
≤5%
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
Protease by FITC, none detected
VSV virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Aplicação
- as a component of cell culture media in cochlear explant culture
- organotypic cultures and embryo culture
- as a component of phosphate-buffered saline (PBS) in immunostaining of human induced pluripotent stem cell (hiPSC)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Tested for use in cell culture
- Protease-free
- Low endotoxin
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Conteúdo relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.