A1933
Albumina sérica bovina
chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
forma
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
chromatography
embalagem
poly bottle of
origem
New Zealand origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/mg endotoxin
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Aplicação
- as a standard in bradford protein estimation method in yeast cells
- in elispot assay of blood cells
- as a blocking agent in immunohistochemical studies of transplant
- as a blocking agent in western blotting of human gastric cancer cell lines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Tested for use in cell culture
- Low endotoxin
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.