A4550
Ágar
Type A, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
algae (Rhodophyceae)
Nível de qualidade
tipo
Type A
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
temperatura de transição
transition temp 32-38 °C (1.5%)
força do gel
>650 g/cm2
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to perform metal(loid)-related phenotyping of the Arabidopsis thaliana metal-sensitive mutant strains
- as a component of Murashige and Skoog (MS) media to culturing Arabidopsis thaliana seeds
- to culture Cicer arietinum L. (Chickpea) seeds for Agrobacterium rhizogenes mediated root transformation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)