This product is characterized as having a low acyl content.
P8169
Fitagel™
suitable for plant cell culture, BioReagent, powder
Sinônimo(s):
Goma Gellan, Agente gelificante substituto do ágar
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Reconstituição
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
-
Buongiorno. Vorrei sapere se il Phytagel è Gellano ad alto o a basso grado di acilazione
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of one repeating unit?
1 answer-
The molecular weight is not determined. However, the constituent sugars of Phytagel are glucose, glucuronic acid and rhamnose in the molar ratio of 2:1:1.
Helpful?
-
-
What is the gelling strength of Phytagel P8169
1 answer-
The Gel Strength for Phytagel (P8169) is 700 g/cm2 (tested at 0.5%).