Documentos Principais
A1296
Sigma-Aldrich
Ágar
microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Fórmula linear:
(C12H18O9)n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
50405901
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.21
fonte biológica
algae (Rhodophyceae)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
microbiological culture: suitable
temperatura de transição
congealing temperature <38 °C (1.5% in H2O)
adequação
microbiology tested
aplicação(ões)
agriculture
agriculture
microbiology
microbiology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Aplicação
O ágar é comumente empregado em pesquisa para:
  • placas de ágar para microbiologia, como caldo de soja tríptico ou placas de ágar TSB para cultura de células bacterianas
  • 50% de meio Murashige-Skoog ou MS (MS basal) para
  • micropropagação de mudas vegetais de crescimento de Pistacia lentiscus ou Lentisk, para iniciação de brotos
Características e benefícios
  • Pó de ágar de alta qualidade para uso geral em pesquisas
  • adequado para aplicações de microbiologia para cultura de bactérias e outros microrganismos
  • adequado para cultura de células vegetais para a ciência da horticultura e biotecnologia
  • Prepare e autoclave facilmente para uma mídia sólida ou semissólida de 6 a 12 g/L
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ágar
Sigma-Aldrich
A5054
Ágar
Ágar High gel strength, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A9799
Ágar
Ágar suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A8678
Ágar
Ágar granulated, purified and free from inhibitors, suitable for microbiology
Millipore
1.01614
Ágar
Agargel&#8482; suitable for plant cell culture, powder
Sigma-Aldrich
A3301
Agargel
Ágar high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
Millipore
56763
Ágar
Kensuke Kawade et al.
Cell reports, 32(10), 108127-108127 (2020-09-10)
Shoot formation is accompanied by active cell proliferation and expansion, requiring that metabolic state adapts to developmental control. Despite the importance of such metabolic reprogramming, it remains unclear how development and metabolism are integrated. Here, we show that disruption of
Floral dip: a simplified method for Agrobacterium-mediated transformation of Arabidopsis thaliana.
Clough SJ and Bent AF
The Plant Journal, 16, 735-743 (1998)
Plant regeneration from callus derived from immature embryo cotyledons of Prunus mume.
Ning GG and Bao MZ
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 42, 744-747 (2007)
Inhibited growth of Pseudomonas aeruginosa by dextran- and polyacrylic acid-coated ceria nanoparticles
Wang Q et al.
International journal of nanomedicine, 8, 3395-3399 (2013)
Micropropagation of mature Quercus ilex L. trees by axillary budding
Martinez MT et al.
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 131, 499?512-499?512 (2017)