05040
Ágar
powder, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 250 g
condição de armazenamento
(Tightly closed)
resíduo de ignição
≤6%
perda
≤20% loss on drying
pH
5-8 (50 °C, 1.5% in H2O, 100 °C/15 min.)
temperatura de transição
gel point ~35 °C (1.5% solution)
força do gel
>300 g/cm2 (1.5% gel)
solubilidade
H2O: 1.5% at 70 °C, clear to slightly hazy (100 °C/15 min.)
aplicação(ões)
agriculture
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.