Documentos Principais
M5524
Sigma-Aldrich
Mistura de sais basal do meio de Murashige e Skoog (MS)
powder, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
MS Basal Salts, MS0 Basal Salts, MSO Basal Salts
Selecione um tamanho
1 L
R$ 33,00
10 L
R$ 156,00
50 L
R$ 471,00
R$ 33,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 33,00
10 L
R$ 156,00
50 L
R$ 471,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.72
R$ 33,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
aplicação(ões)
agriculture
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio de Murashige e Skoog é um meio de crescimento de cultura de tecido vegetal amplamente utilizado. O meio de MS basal contém macronutrientes que incluem altos níveis de nitrato e aditivos orgânicos, como ágar, açúcares, vitaminas e reguladores de crescimento. Importantes reguladores de crescimento frequentemente adicionados ao M&S incluem IAA (auxina/morfogênio) e cinetina (citocinina/promotor de divisão celular).
Aplicação
A mistura de sal basal de Murashige e Skoog (MS) tem sido usada para apoiar o crescimento e a regeneração de células de tabaco transformadas.[1] Também tem sido utilizada como meio de crescimento para germinação de sementes de Arabidopsis thaliana (Col-0).
Variante da fórmula
Com os macro e micronutrientes descritos por Murashige e Skoog (1962).
Formulação de meios
Quantidade
Formulado para conter 4,3 gramas de pó por litro de meio.
Nota de preparo
Os meios de Murashige e Skoog podem ser reconstituídos do pó ou combinando produtos que são componentes principais do meio de MS completo, como misturas de macronutrientes e misturas de vitaminas. A mistura de sais do meio de Murashige e Skoog (M5524) contém os macronutrientes e micronutrientes da formulação clássica original. Pode ser combinado com vitaminas de MS ou vitaminas de Gamborg e suplementado com sacarose, ágar, auxinas (IAA) e citocinas (cinetina) para gerar um meio completo para cultura de tecido vegetal de crescimento.
Outras notas
Armazenamento
Os meios em pó são extremamente higroscópicos e devem ser protegidos da umidade atmosférica. Se possível, todo o conteúdo de cada pacote deve ser usado imediatamente após a abertura.
Armazene o meio seco em um dissecante a 0-5 °C.
A deterioração do meio em pó pode ser reconhecida por: 1) alteração de cor; 2) granulação, aglomeração ou material particulado em todo o pó; 3) insolubilidade; 4) alteração de pH; ou 5) incapacidade de promover o crescimento quando usado corretamente.
Preparo de meios
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tohru Ariizumi et al.
The Plant cell, 20(9), 2447-2459 (2008-10-02)
This article presents evidence that DELLA repression of gibberellin (GA) signaling is relieved both by proteolysis-dependent and -independent pathways in Arabidopsis thaliana. DELLA proteins are negative regulators of GA responses, including seed germination, stem elongation, and fertility. GA stimulates GA
Joanna Banasiak et al.
Frontiers in plant science, 11, 18-18 (2020-03-03)
Strigolactones (SLs) are plant-derived signaling molecules that stimulate the hyphal branching of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), and consequently promote symbiotic interaction between the fungus and the plant. Currently, our knowledge on the molecular mechanism of SL transport is restricted to
Pyae Phyo et al.
Plant physiology, 175(4), 1593-1607 (2017-11-01)
At early stages of Arabidopsis (
Chien-Yu Huang et al.
Plant physiology, 174(4), 2248-2260 (2017-06-15)
Plant cytosolic lipid droplets (LDs) are covered with a layer of phospholipids and oleosin and were extensively studied before those in mammals and yeast. Oleosin has short amphipathic N- and C-terminal peptides flanking a conserved 72-residue hydrophobic hairpin, which penetrates
Long Xiao et al.
BMC plant biology, 20(1), 292-292 (2020-06-27)
Starch is synthesized during daylight for temporary storage in leaves and then degraded during the subsequent night to support plant growth and development. Impairment of starch degradation leads to stunted growth, even senescence and death. The nuclear pore complex is
Artigos
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.