Key Documents
1.01615
SAFC
Ágar
extra pure
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Fórmula linear:
(C12H18O9)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
232-658-1
Nível de qualidade
forma
solid
potência
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
90 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Ágar é um ingrediente comumente usado em aplicações alimentícias e farmacêuticas. Em aplicações farmacêuticas, o ágar é usado principalmente para formas farmacêuticas orais.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ágar Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Sigma-Aldrich
A6686
Ágar
Ágar suitable for microbiology
Millipore
05039
Ágar
Ágar Type A, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A4550
Ágar