A4330
4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride
Sinônimo(s):
4′-Aminomethyl-4,5′,8-trimethylpsoralen hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)Oc2c(C)c3oc(C)c(CN)c3cc12
InChI
1S/C15H15NO3/c1-7-4-13(17)19-14-8(2)15-11(5-10(7)14)12(6-16)9(3)18-15/h4-5H,6,16H2,1-3H3
chave InChI
WBIICVGYYRRURR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.