C0400
Carmustine
≥98% (TLC), oily liquid to amorphous solid, DNA alkylating agent
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carmustine, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
(Oily liquid to amorphous solid)
pf
30 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
originador
Bristol-Myers Squibb
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
chave InChI
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GSR(2936)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.