This product is assigned a recommended retest date of approximately 3 years from the date of Quality Release. Provided that the product is stored properly and no contaminants have been introduced, once opened, the product is expected to be stable up to the lot-specific retest date. The retest date is published in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9576#product-documentation
A9576
Albumina sérica bovina
30% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Albumina, Solução de BSA
Selecione um tamanho
R$ 2.265,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.265,00
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioXtra
Ensaio
28-32% total protein basis (UV)
Formulário
liquid
origem
USA origin
concentração
in phosphate buffer (DPBS)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pH
6.5-7.5
atividade externa
Mycoplasma Test by Barile on Raw material, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
-
What is the open stability of A9576?
1 answer-