A1651
Adenosine 3′-phosphate 5′-phosphosulfate lithium salt hydrate
≥60%
Sinônimo(s):
3′-Phosphoadenosine 5′-phosphosulfate lithium salt, APPS, Active sulfate, PAPS
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
concentração
≥60%
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C10H15N5O13P2S.4Li.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(27-29(17,18)19)4(26-10)1-25-30(20,21)28-31(22,23)24;;;;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H,22,23,24);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
chave InChI
UGODCLHJOJPPHP-AZGWGOJFSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
Qualidade
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3