118410
Adenosine 3ʹ-Phosphate 5ʹ-Phosphosulfate, Tetralithium Salt
Sinônimo(s):
Adenosine 3ʹ-Phosphate 5ʹ-Phosphosulfate, Tetralithium Salt, PAPS, 4Li
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N5O13P2S · 4Li
Número CAS:
Peso molecular:
531.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.51
Produtos recomendados
Ensaio
≥80% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
20-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Note: Unstable at room temperature.
Prepared enzymatically. A substrate for sulfotransferases, including Sulfotransferase, Nod Factor (Cat. No. 574300).
Prepared enzymatically. A sulfate donor substrate for sulfotransferases, including Sulfotransferase, Nod Factor (Cat. No. 574300).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -70°C. Note: Unstable at room temperature.
Outras notas
Lin, C.-H., et al. 1995. J. Am. Chem. Soc. 117, 8031.
Mandon, E.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 10707.
Mandon, E.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 10707.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1