Documentos Principais
C2988
Sigma-Aldrich
Cytosol from Liver, Pooled
from human
Sinônimo(s):
Liver Cytosol
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 774,00
R$ 774,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 774,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 774,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous solution
embalagem
vial of ~20 mg (protein)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Aplicação
Cytosolic preparations such as this may be used for screening potential substrates, inhibitors, and drugs to determine phase II drug metabolizing enzyme interactions.
Outras notas
Cytosol prepared from adult human donors. Contains measurable levels of NAT, N-acetyl transferase; GST, glutathione S-transferase; SULT, sulfotransferase.
forma física
The product is supplied in a buffered solution containing 150 mM potassium chloride and 50 mM Tris, pH 7.5, with 2 mM EDTA.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)