A5763
Adenosine 3′,5′-diphosphate disodium salt
≥96%
Sinônimo(s):
3′-phosphoadenosine 5′-phosphate, 3′-phosphorylated nucleotide, PAP, 3′-Phosphoadenosine 5′-phosphate
Selecione um tamanho
R$ 2.022,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.022,00
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (inorganic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
Formulário
powder
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(25-27(20,21)22)4(24-10)1-23-26(17,18)19;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;
chave InChI
ISROZYFZEAVMSP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- to spot sample on cellulose high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) plates in two-dimensional thin layer chromatography[2]
- in enzyme activity assay to study the activities of HOS2/FIERY1 wild type
- hos2 mutant and fiery1?2 mutant protein against 3′-phosphoadenosine 5′-phosphate (PAP)[3]
- as a standard for the quantification of phosphoadenosines[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)