The purity of this product is not determined.
A6686
Ágar
Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
algae (Rhodophyceae)
Nível de qualidade
Formulário
granular
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pf
83-89 °C
temperatura de transição
transition temp 32-39 °C
adequação
microbiology tested
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to culture Staphylococcus aureus for phage infection studies[1]
- as a supplement with NZCYM media for culturing Campylobacter coli strains for lysogeny screening[2]
- as a basic media component to improve in vitro ovule and embryo culture methods of cross Chitalpa hybrids to facilitate the rescue of triploids[3]
- in the culture media for Bdellovibrio spp. and Micavibrio spp. strains to check their susceptibility towards a variety of select agents[4]
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the purity of your agar A6686?
1 answer-