A6549
Ágar
Type A, ash 5-6%
Sinônimo(s):
Ágar de goma, Ágar-ágar
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
algae (Gelidium)
tipo
Type A
forma
powder
cinzas
5-6%
temperatura de transição
transition temp 32-38 °C (1.5%)
força do gel
550-950 g/cm2 (1.5% gel)
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
chave InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?