92144
M-Gredient™ Yeast Extract
for Biotechnology and Microbiology
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Yeast Extract, suitable for microbiology
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥4.5%
total nitrogen (N), ≥10%
embalagem
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
resíduo de ignição
≤15%
perda
≤8% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, light yellow to brownish-yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
molds
yeasts
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.