Yes, this product is sterile.
126615
Bovine Serum Albumin
10% Aqueous Solution, Nuclease-Free
Sinônimo(s):
Albumin, Bovine Serum, 10% Aqueous Solution, Nuclease-Free
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Albumin, Bovine Serum, 10% Aqueous Solution, Nuclease-Free,
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8468
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
concentração
0.1 g/10 mL (Aqueous Solution)
técnica(s)
ELISA: suitable
PCR: suitable
immunoblotting: suitable
Impurezas
≤0.02% Fatty acids
≤10 ppm Heavy metal
≤2.0% Ash
atividade externa
Nuclease, none detected
Protease, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
-
Is the Bovine Serum Albumin solution (#126615) sterile?
1 answer-
Helpful?
-
-
In which buffer is the 10% aqueous solution, 0.22 μm-filtered, pH 6.8–7.2 prepared?
1 answer-
This product is prepared in deionized, nuclease-free water.