I9516
2-propanol
≥99.5%, for molecular biology, suitable for RNA extraction, DNA extraction, BioReagent
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-propanol, BioReagent, for molecular biology, ≥99.5%
grau
Molecular Biology
for molecular biology
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
técnica(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
Impurezas
≤0.2% water
water
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (completely)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for precipitation of nucleic acids
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Protocolos para uso de isopropanol:
Aplicação
Adequado para uso na precipitação de DNA usando protocolos padrão. Adequado também como solvente para fazer soluções para aplicações de biologia molecular.
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Protocolos
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
O TRI Reagent é um reagente de etapa única que possibilita o isolamento simultâneo de DNA, RNA e proteína. Este protocolo descreve o preparo das amostras, bem como a extração de várias amostras e resolução de problemas.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Conteúdo relacionado
Isopropanol is a polar organic solvent that is widely used in chemistry, biochemistry and molecular biology
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield