Documentos Principais
448982
Sigma-Aldrich
Triethyl-d15-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Tris(pentadeuteroethyl)amine
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 6.543,00
R$ 6.543,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 6.543,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2D5)3N
Número CAS:
Peso molecular:
116.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.543,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
88.8 °C (lit.)
pf
-115 °C (lit.)
densidade
0.832 g/mL
alteração de massa
M+15
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
chave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-NLBPYYKNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5