Merck
Todas as fotos(8)
Documentos
N6876
Sigma-Aldrich
Cloreto de nitrotetrazólio azul
≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cloreto de p-nitroazul de tetrazólio, p-Nitrotetrazólio azul, Cloreto de 2,2′-bis(4-nitrofenil)-5,5′-difenil-3,3′-(3,3′-dimetoxi-4,4′-difenileno)ditetrazólio, Cloreto de 3,3′-(3,3′-dimetoxi-4,4′-bifenileno)bis[2-(4-nitrofenil)-5-fenil-2H-tetrazólio], NBT, Nitro BT
About This Item
Fórmula linear:
C40H30N10O6 · 2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
817.64
Beilstein:
4115923
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
forma
powder
Impurezas
≤10% solvent
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
  • O cloreto de nitroazul de tetrazólio foi usado para detectar a produção de metabólitos de oxigênio em células.
  • Ele foi usado como substrato para detecção por western blot.
  • Ele foi usado para corar cortes de tecidos histológicos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O nitroazul de tetrazólio (NBT), em combinação com BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato), é necessário para a detecção de sondas marcadas em western blot. Ele faz parte do ensaio de detecção colorimétrica. Os corantes NBT e BCIP detectam a atividade de fosfatase alcalina, gerando assim um corante roxo insolúvel (diformazan). O corante é visível em áreas em que a sonda marcada se hibridizou com seu alvo.
Substratos
Substrato para desidrogenases e outras oxidases.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Drought- and salt-tolerant plants result from overexpression of the AVP1 H+-pump.
Gaxiola RA et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98, 11444-11444 (2001)
Methods in Enzymology, 6, 958-958 (1963)
Fluorescent in situ hybridization employing the conventional NBT/BCIP chromogenic stain.
Trinh le A et al.
Biotechniques, 42, 756-756 (2007)
Expression of the endothelial lipase gene in murine embryos and reproductive organs.
Lindegaard ML et al.
Journal of Lipid Research, 46, 439-439 (2005)
Measurement of reactive oxygen intermediate production in haemocytes of the penaeid shrimp, Penaeus ?annamei.
Knaap V et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 191 , 89-107 (2000)
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.