63052
Magnesium acetate solution
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Sinônimo(s):
Magnesium acetate anhydrous, Mg(OAc)2
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Formulário
liquid
concentração
~1 M in H2O
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
índice de refração
n20/D 1.358
pH
5.0-7.0 (25 °C)
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- to supplement Midkin fused to the biotin ligase BioID2 (MK-BioID2) conditioned medium for in-tube biotinylation assay
- as a component of lysis buffer and amplified RNA (aRNA) fragmentation buffer to perform aRNA fragmentation
- as a component of lysis buffer and DamID buffer for sequencing zygote samples
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.