Documentos Principais
666734
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-methyl-13C ether
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2-(methoxy-13C)-2-methyl-Propane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC4H12O
Número CAS:
Peso molecular:
89.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
55-56 °C
densidade
0.748 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4+1
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-AZXPZELESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-33 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)