60085
Potassium bromate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (dried material, RT)
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.8% (dried material, RT)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubilidade
water: soluble(lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?