Documentos
P3405
Sigma-Aldrich
POPSO hydrate
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
Piperazine-1,4-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid) dihydrate, Piperazine-N,N′-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H22N2O8S2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
362.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
842252
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥99% (titration)
forma
crystalline powder
faixa de pH útil
7.2-8.5
pKa (25 °C)
7.8
solubilidade
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(CN1CCN(CC1)CC(O)CS(O)(=O)=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H22N2O8S2.H2O/c13-9(7-21(15,16)17)5-11-1-2-12(4-3-11)6-10(14)8-22(18,19)20;/h9-10,13-14H,1-8H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20);1H2
chave InChI
VPTYCVRYPYNQLU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Sarcosine 98%
Sigma-Aldrich
131776
Sarcosine
TAPS ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
T5130
TAPS
BICINE ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
B3876
BICINE