P9881
Brometo de potássio
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
pf
734 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1