746444
Brometo de potássio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99%
forma
powder
qualidade
free-flowing
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
pf
734 °C (lit.)
traços de ânion
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodate (IO3-): ≤0.001%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.