Documentos Principais
ICS006
Supelco
Chlorite IC Standard
certified reference material
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 634,00
500 ML
R$ 1.328,00
R$ 634,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 634,00
500 ML
R$ 1.328,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 634,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC ICS-006-100
concentração
1000 μg/mL in H2O
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Chlorite IC standard may be used in the determination of disinfection by-product, chlorite in water samples using ion chromatography technique (IC).[1]
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Simultaneous determination of inorganic disinfection by-products and the seven standard anions by ion chromatography
Schminke.G and Seubert.A
Journal of Chromatography A, 890(2), 295-301 (2000)