46138
Triadimenol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
α-tert-Butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
mixture of diastereomers A and B
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
InChI
1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3
chave InChI
BAZVSMNPJJMILC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Honey by supercritical fluid extraction (SFE) followed by capillary gas chromatography (GC) combined with electron-capture detection (ECD) as well as GC with mass spectrometry (MS) in selected ion monitoring mode (SIM).
- Cereals and dry animal feed by GC equipped with triple quadrupole tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Plant foodstuffs by GC-ECD, GC with nitrogen phosphorus detector (NPD) and electron impact ionization (EI) GC-MS.
- Apple juice by matrix solid-phase dispersion (MSPD) with GC-MS detection.
Informações legais
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.