B99901
4-tert-Butylphenol
99%
Sinônimo(s):
4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, Butylphen, PTBP, p-tert-Butylphenol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 70 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
p.e.
236-238 °C (lit.)
pf
96-101 °C (lit.)
densidade
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?