Documentos
302031
Sigma-Aldrich
Ácido trifluoracético
suitable for HPLC, ≥99.0%
Sinônimo(s):
TFA
About This Item
Fórmula linear:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
742035
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
<0.050% water
resíduo de evaporação
<0.005%
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
pb
72.4 °C (lit.)
pf
−15.4 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
λ: 290 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 320 nm Amax: 0.025
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Apropriado para análise de traços ambientais.
Usado como:
  • Componente de fase móvel na estimativa de ácido clorogênico e rutina em extratos de Rosaceae por HPLC
  • Solvente para extrair plasma de coelho, seguido de purificação por HPLC do conteúdo de proteína plasmática
  • Solvente de fase móvel para separação de aminoácidos extraídos de sedimentos, antes da análise por HPLC
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Kwang Su Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(9), 3591-3598 (2013-04-05)
Graphene-based electrochemical impedance sensors have recently received much attention due to their outstanding sensing capability and economic viability. In this study, we present a novel means of constructing an impedance sensing platform via harnessing intrinsic π-stacking interactions between probe protein
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Luz M Hernández-Maldonado et al.
Nutrients, 11(7) (2019-07-25)
Mango (Mangifera indica L.) is a tropical fruit which is considered to be a source of dietary fiber (DF) and phenolic compounds (PCs). In this study, high DF mango-based fruit bars were developed from whole mango (peel and pulp). The
Artigos
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Ver tudo
Protocolos
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4