1.08178
Ácido trifluoracético
for protein sequence analysis
Sinônimo(s):
TFA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7% (acidimetric)
forma
liquid
Impurezas
≤0.02% Water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
pb
72.4 °C (lit.)
pf
−15.4 °C (lit.)
solubilidade
soluble 10 g/mL
densidade
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/20 °C): about 1.53
Boiling point: about 72 °C
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.02 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup