91707
Ácido trifluoracético
puriss. p.a., suitable for HPLC, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
TFA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Impurezas
≤0.05% water
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 1 g/L)
pb
72.4 °C (lit.)
pf
−15.4 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.08
λ: 290 nm Amax: 0.07
λ: 300 nm Amax: 0.06
λ: 320 nm Amax: 0.05
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparo de reagente TFA para estimar vitamina A sérica.
- Para compor o sistema de solvente binário para isolamento de peptídeos grandes desnaturados por cromatografia líquida de alto desempenho de fase reversa.
- Um aditivo de fase móvel para análise por cromatografia líquida-espectrometria de massa (LC-MS).
- Preparo de artemisinina em condições de reação otimizadas.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup