Documentos
900518
Sigma-Aldrich
Ácido trifluoracético
anhydrous, ZerO2®, ≥99.0%
Sinônimo(s):
TFA
About This Item
Fórmula linear:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
742035
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
qualidade
anhydrous
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pb
72.4 °C (lit.)
pf
−15.4 °C (lit.)
densidade
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.