Documentos
T6508
Sigma-Aldrich
Ácido trifluoracético
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
TFA
About This Item
Fórmula linear:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
742035
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
Impurezas
≤0.05% water
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L)
pb
72.4 °C (lit.)
pf
−15.4 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 0.33 mL/mL
densidade
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido trifluoroacético (TFA) é um composto organofluorado usado como reagente na síntese orgânica para várias reações catalisadas por ácido, como abertura de anel de epóxidos, ciclização biomimética, rearranjos de Cope e síntese de produtos naturais. As características físico-químicas dos′TFAs oferecem vantagens sobre outros ácidos devido à sua alta volatilidade, solubilidade em solventes orgânicos e força ácida. Quando o TFA é usado como reagente, o isolamento do produto é simples por evaporação devido à sua alta volatilidade. Ácidos menos voláteis, como o ácido sulfúrico ou o ácido p-toluenossulfônico, podem exigir neutralização ou um trabalho extrativo.
Aplicação
O ácido trifluoroacético pode ser usado como reagente:      
  • Para a clivagem de grupos protetores de nitrogênio e oxigênio, como N-Boc, N-benziloximetil, éter benzílico, éter p-metoxibenzílico, éter t-butílico, éter t-butiloximetil, éter trifenilmetil e dimetilacetais.      
  • Nas reações de oxidação de Baeyer-Villiger em combinação com percarbonato de sódio,·      
  • Para a trifluorometilação C-H de arenos;
o TFA também pode ser usado como:      
  • Um solvente em reações de ciclização de transferência de átomos e processos de polímeros.      
  • Um catalisador na síntese de ε-caprolactama via rearranjo Beckmann de oxima de ciclohexanona em solventes apróticos.
Embalagem
1 ml em cada ampola.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Organocatalyzed Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime by trifluoroacetic acid in aprotic solvent
Ronchin L, et al.
Catalysis Communications, 10(2), 251-256 (2008)
Electronic effects in the acid-promoted deprotection of N-2, 4-dimethoxybenzyl maleimides
Watson DJ, et al.
Tetrahedron Letters, 42(10), 1827-1830 (2001)
Oxidative C-C bond cleavage of N-alkoxycarbonylated cyclic amines by sodium nitrite in trifluoroacetic acid
Onomura O, et al.
Tetrahedron Letters, 49(47), 6728-6731 (2008)
Trifluoroacetic acid: Uses and recent applications in organic synthesis.
Lopez SE and Salazar J.
Journal of Fluorine Chemistry, 156, 73-100 (2013)
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in
Artigos
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocolos
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.