295876
Formamida
spectrophotometric grade, ≥99%
Sinônimo(s):
Amida C1, Amida fórmica
About This Item
Produtos recomendados
grau
spectrophotometric grade
densidade de vapor
1.55 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
932 °F
Lim. expl.
2.7-19 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
hybridization: suitable
Impurezas
<0.030% water
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
densidade
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 275 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 360 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?