387649
N,N-Diisopropylethylamine
purified by redistillation, 99.5%
Sinônimo(s):
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, ‘Hünig’s base’
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
31 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.5%
forma
liquid
purificado por
redistillation
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
127 °C (lit.)
pf
<−50 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
densidade
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
chave InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As an organic base in the synthesis of indenopyrones.
- As an activator for chiral iridium N, P ligand complexes which can be utilized in the hydrogenation of α,β-unsaturated nitriles.
- As a non-nucleophilic base for substitution reaction.
- As a starting material in the preparation of bis[1,2]dithiolo[1,4]thiazines and bis[1,2]dithiolopyrroles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.5 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?