Documentos Principais
STS0020
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-12
greener alternative
Non-ionic surfactant
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 277,00
500 ML
R$ 388,00
R$ 277,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 277,00
500 ML
R$ 388,00
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
R$ 277,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
104 ppm (25°C)
viscosidade
85 cP(25 °C)
temperatura de transição
pour point 20 °C
cloud point 89 °C (1 wt% actives aqueous solution)
solubilidade
chlorinated solvents: soluble (and most popular organic solvents)
water: soluble
densidade
1.026 g/mL at 20 °C
HLB
14.5
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Informações legais
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)