Documentos Principais
STS0021
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-20 solution
greener alternative
Non-ionic surfactant
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
315 ppm (25°C)
viscosidade
49 cP(25 °C)
temperatura de transição
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 6 °C
solubilidade
chlorinated solvents: soluble (and polar organic colvents)
polar organic solvents: soluble
water: soluble
densidade
1.038 g/mL at 20 °C
HLB
16.3
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Informações legais
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3