STS0014
TERGITOL™ 15-S-15
Non-ionic surfactant
Sinônimo(s):
Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 15 EO
About This Item
Produtos recomendados
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
Formulário
solid
peso molecular
average mol wt 860 g/mol by calculation
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
hybridization: suitable
CMC
162 ppm (25°C)
viscosidade
43 cP(25 °C)
temperatura de transição
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 29 °C
solubilidade
water: freely soluble (some compositions may form gels)
densidade
1.007 g/mL at 20 °C
HLB
15.4
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Características e benefícios
- High HLB emulsifier & dispersant
- Provides freeze/thaw & ionic stability
- Electrolyte solubility
- High temperature wetting
- Readily biodegradable
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
449.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
232 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)