STS0013
TERGITOL™ 15-S-5
Non-ionic surfactant
Sinônimo(s):
Alcohols C6-C17 (secondary) poly (3-6) ethoxylates, Secondary alcohol ethoxylate 5 EO
About This Item
Produtos recomendados
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
Formulário
liquid
peso molecular
average mol wt 420 g/mol by calculation
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosidade
35 cP(25 °C)
temperatura de transição
pour point -25 °C
solubilidade
water: dispersible (visual)
densidade
0.963 g/mL at 20 °C
HLB
10.5
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
- Spreading on and penetration into thin, permeable print media: application to ink-jet printing.: This study explores the dynamics of spreading and penetration of liquids on thin, permeable media, focusing on applications in ink-jet printing. The research addresses the role of surfactants, like TERGITOL™ 15-S-5, in modifying the interfacial properties to optimize the print quality and efficiency (Daniel RC, et al., 2006).
Características e benefícios
- Excellent emulsifier & detergent
- Aids in rinseability of solvent-based systems
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
352.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
178 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)