Documentos Principais
STS0016
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-6
greener alternative
Non-ionic surfactant
Sinônimo(s):
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
914 ppm (25°C)
viscosidade
36.830 cSt(40 °C)
temperatura de transição
cloud point 43 °C (10 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
solubilidade
water: freely soluble (visual)
densidade
0.9897 g/mL at 40 °C
HLB
10.8
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Informações legais
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)