Documentos
STS0002
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-40
greener alternative
Non-ionic surfactant
Sinônimo(s):
Secondary alcohol ethoxylate 41 EO
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
forma
solid
peso molecular
~1,960 g/mol
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1314 ppm (25°C)
temperatura de transição
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 43 °C
solubilidade
water: freely soluble (some compositions may form gels)
densidade
1.059 g/mL at 55 °C
HLB
18
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Tergitol 15-S-40 is a secondary alcohol ethoxylate with 41 ethylene oxide (EO) units.
Características e benefícios
  • Emulsion stabilizer
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • Good handling properties
Informações legais
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
TERGITOL™ MIN FOAM 1x
Sigma-Aldrich
T1135
TERGITOL
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
NP9
TERGITOL