STS0004
TERGITOL™ TMN-100X solution
Sinônimo(s):
Branched secondary alcohol ethoxylate 10.1 EO, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
laboratory grade
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
forma
liquid
peso molecular
570 g/mol by calculation
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
CMC
830 ppm (25°C)
viscosidade
88 cP(25 °C)
temperatura de transição
pour point -6 °C
cloud point 65 °C (1 wt% actives aq solution)
solubilidade
water: freely soluble at 20 °C (visual)
densidade
1.025 g/mL at 20 °C
HLB
14.1
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
chave InChI
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A foaming agent in the study of surfactant effect on glass-ceramic biomaterials (bioactive glasses).
- A surfactant in the preparation of nickel-graphene oxide composite coatings.
Características e benefícios
- Superior wetting
- Penetrant & dispersant
- Narrow gel range
- Effective emulsifier
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)